ENA189566738
Enamine
[1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrrolidin-3-yl]methanamine
About This Item
Iupac Name
[1-(2,2,2-trifluoroethyl)-3-pyrrolidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C7H13F3N2/c8-7(9,10)5-12-2-1-6(3-11)4-12/h6H,1-5,11H2
InChI
AWLXCAAXHNSOHI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42993
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42993
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)