ENA189566721
Enamine
4-(2-acetamidoethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Punto di fusione
142-144
Iupac Name
4-[2-(acetylamino)ethyl]benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H12ClNO3S/c1-8(13)12-7-6-9-2-4-10(5-3-9)16(11,14)15/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
InChI
VSHNWNOZERVVNK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43732
Melting Point
142-144
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43732
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)