Documenti fondamentali
ENA189566491
Enamine
2-(4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.74
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
155-160
Iupac Name
(4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H17ClO3/c15-11-6-7-13(18-9-14(16)17)12(8-11)10-4-2-1-3-5-10/h6-8,10H,1-5,9H2,(H,16,17)
InChI
OGVODSDQXYUSDP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43291
Melting Point
155-160
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43291
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)