Documenti fondamentali
ENA189566440
Enamine
ethyl 1-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.7
Numero MDL:
Punto di fusione
193-195
Iupac Name
ethyl 1-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-2-12-8(11)9(10)6-4-3-5-7-9;/h2-7,10H2,1H3;1H
InChI
YBPDXXIYJYURHS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43194
Melting Point
193-195
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43194
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)