Documenti fondamentali
ENA187622853
Enamine
1,4,6-triamino-1,2-dihydropyrimidine-2-thione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.2
Numero MDL:
Punto di fusione
261-265
Iupac Name
1,4,6-triamino-2(1H)-pyrimidinethione
Inchi Code
1S/C4H7N5S/c5-2-1-3(6)9(7)4(10)8-2/h1H,6-7H2,(H2,5,8,10)
InChI
WTWHUODWOZTEOO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42112
Melting Point
261-265
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42112
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)