Key Documents
ENA187622740
Enamine
2-chloro-1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.59
Numero MDL:
Punto di fusione
56-58
Iupac Name
2-chloro-1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3,11H,4H2
InChI
MXQGROLAGNLEHA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42172
Melting Point
56-58
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42172