Documenti fondamentali
ENA187622735
Enamine
4-{1H,4H,5H,6H-cyclopenta[c]pyrazol-3-yl}aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.26
Numero MDL:
Iupac Name
4-(1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazol-3-yl)aniline
Inchi Code
1S/C12H13N3/c13-9-6-4-8(5-7-9)12-10-2-1-3-11(10)14-15-12/h4-7H,1-3,13H2,(H,14,15)
InChI
PUZFAZMQNZCDCW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41820
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41820
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)