Documenti fondamentali
ENA185118661
Enamine
3-methoxy-4-(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
Scegli un formato
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
2.5 G
CHF 1’533.50
5 G
CHF 2’247.20
SKU del venditore: EN300-41791-100MG
CHF 294.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
2.5 G
CHF 1’533.50
5 G
CHF 2’247.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-41791-100MG
CHF 294.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methoxy-4-(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-13-5-6-15-10-4-3-9(8-12)7-11(10)14-2/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3
InChI
NOPUZJCDDPDODF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41791
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41791
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)