Documenti fondamentali
ENA184121429
Enamine
6-cyclopropyl-3-(2,2-dimethylpropyl)-[1,2]oxazolo[5,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.32
Numero MDL:
Punto di fusione
164-166
Iupac Name
6-cyclopropyl-3-neopentylisoxazolo[5,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H18N2O3/c1-15(2,3)7-11-12-9(14(18)19)6-10(8-4-5-8)16-13(12)20-17-11/h6,8H,4-5,7H2,1-3H3,(H,18,19)
InChI
MQZMLRYIWKKXPJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40945
Melting Point
164-166
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40945
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)