ENA184121422
Enamine
3-[2-(4-bromophenyl)acetamido]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
3-{[(4-bromophenyl)acetyl]amino}-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H10BrNO3S/c14-9-3-1-8(2-4-9)7-11(16)15-10-5-6-19-12(10)13(17)18/h1-6H,7H2,(H,15,16)(H,17,18)
InChI
RWOCJQKCBJGZJA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41342
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)