Documenti fondamentali
ENA184121290
Enamine
4-(3-methylpiperidin-1-yl)butan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.3
Numero MDL:
Iupac Name
4-(3-methyl-1-piperidinyl)butylamine
Inchi Code
1S/C10H22N2/c1-10-5-4-8-12(9-10)7-3-2-6-11/h10H,2-9,11H2,1H3
InChI
SMIJPPCHKFBTMW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41121
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41121
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)