Documenti fondamentali
ENA183889007
Enamine
1-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
1 G
CHF 485.70
2.5 G
CHF 908.20
5 G
CHF 1’322.90
10 G
CHF 1’941.70
SKU del venditore: EN300-40184-100MG
CHF 163.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
1 G
CHF 485.70
2.5 G
CHF 908.20
5 G
CHF 1’322.90
10 G
CHF 1’941.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-40184-100MG
CHF 163.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C11H14F3N3/c12-11(13,14)8-1-2-10(16-7-8)17-5-3-9(15)4-6-17/h1-2,7,9H,3-6,15H2
InChI
DAVHQAOEZPKBPV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40184
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40184
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)