Documenti fondamentali
ENA183888967
Enamine
3-({[(4-bromophenyl)carbamoyl]methyl}sulfanyl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.19
Numero MDL:
Iupac Name
3-{[2-(4-bromoanilino)-2-oxoethyl]sulfanyl}propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12BrNO3S/c12-8-1-3-9(4-2-8)13-10(14)7-17-6-5-11(15)16/h1-4H,5-7H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI
DWRBFBLHRWMJEK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40115
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40115
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)