ENA183888965
Enamine
5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylic acid hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-40113-100MG
CHF 77.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-40113-100MG
CHF 77.50
Iupac Name
5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H7NO2S.ClH/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(13-7)9(11)12;/h1-4H,10H2,(H,11,12);1H
InChI
LAFLLFDXERPYQX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40113
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)