Documenti fondamentali
ENA183888741
Enamine
2-amino-N-cyclohexyl-N-ethylethane-1-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.82
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexyl-N-ethylethanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H22N2O2S.ClH/c1-2-12(15(13,14)9-8-11)10-6-4-3-5-7-10;/h10H,2-9,11H2,1H3;1H
InChI
GNVYONMMMITUMY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40812
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40812
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)