Key Documents
ENA183042372
Enamine
4,5-dimethoxy-2-phenylbenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.27
Numero MDL:
Punto di fusione
128-130
Iupac Name
4,5-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-17-14-8-12(10-16)13(9-15(14)18-2)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3
InChI
YFZXKIZPCXCRBW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39701
Melting Point
128-130
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39701