Documenti fondamentali
ENA183042014
Enamine
1-(3-phenylpropyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 327.10
250 MG
CHF 446.70
500 MG
CHF 678.10
1 G
CHF 857.50
2.5 G
CHF 1’637.50
5 G
CHF 2’401.90
10 G
CHF 3’539.40
SKU del venditore: EN300-39262-100MG
CHF 327.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 327.10
250 MG
CHF 446.70
500 MG
CHF 678.10
1 G
CHF 857.50
2.5 G
CHF 1’637.50
5 G
CHF 2’401.90
10 G
CHF 3’539.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-39262-100MG
CHF 327.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-phenylpropyl)-4-piperidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N2.2ClH/c15-14-8-11-16(12-9-14)10-4-7-13-5-2-1-3-6-13;;/h1-3,5-6,14H,4,7-12,15H2;2*1H
InChI
MOSPNIOWIBJMIC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39262
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39262
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)