Documenti fondamentali
ENA181911921
Enamine
1-[5-(2-chlorophenyl)thiophen-2-yl]ethan-1-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
10 G
CHF 2’017.10
SKU del venditore: EN300-36183-100MG
CHF 165.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
10 G
CHF 2’017.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.72
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-36183-100MG
CHF 165.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
67-68
Iupac Name
1-[5-(2-chlorophenyl)-2-thienyl]ethanone
Inchi Code
1S/C12H9ClOS/c1-8(14)11-6-7-12(15-11)9-4-2-3-5-10(9)13/h2-7H,1H3
InChI
BFYUAUAWCRMZSS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36183
Melting Point
67-68
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36183
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)