Documenti fondamentali
ENA181911886
Enamine
(4-ethoxyphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 142.50
250 MG
CHF 184.10
500 MG
CHF 264.70
1 G
CHF 327.10
2.5 G
CHF 637.80
5 G
CHF 1’216.30
10 G
CHF 2’330.40
SKU del venditore: EN300-38921-100MG
CHF 142.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 142.50
250 MG
CHF 184.10
500 MG
CHF 264.70
1 G
CHF 327.10
2.5 G
CHF 637.80
5 G
CHF 1’216.30
10 G
CHF 2’330.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.77
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-38921-100MG
CHF 142.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
229-230
Iupac Name
(4-ethoxyphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17NO.ClH/c1-2-17-14-10-8-13(9-11-14)15(16)12-6-4-3-5-7-12;/h3-11,15H,2,16H2,1H3;1H
InChI
HEOYSYDJNVFCPH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38921
Melting Point
229-230
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38921
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)