Documenti fondamentali
ENA181911629
Enamine
(2-methylquinolin-4-yl)methanamine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
SKU del venditore: EN300-37257-100MG
CHF 344.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-37257-100MG
CHF 344.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
294-295
Iupac Name
(2-methyl-4-quinolinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2.2ClH/c1-8-6-9(7-12)10-4-2-3-5-11(10)13-8;;/h2-6H,7,12H2,1H3;2*1H
InChI
AVAORVCXKGFCCA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37257
Melting Point
294-295
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37257
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)