Documenti fondamentali
ENA181911403
Enamine
methyl 5-bromo-4-(chlorosulfonyl)thiophene-2-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 223.10
250 MG
CHF 299.80
500 MG
CHF 528.60
1 G
CHF 679.40
2.5 G
CHF 1’291.70
5 G
CHF 1’888.40
10 G
CHF 2’778.90
SKU del venditore: EN300-36915-100MG
CHF 223.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 223.10
250 MG
CHF 299.80
500 MG
CHF 528.60
1 G
CHF 679.40
2.5 G
CHF 1’291.70
5 G
CHF 1’888.40
10 G
CHF 2’778.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.58
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-36915-100MG
CHF 223.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-bromo-4-(chlorosulfonyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H4BrClO4S2/c1-12-6(9)3-2-4(5(7)13-3)14(8,10)11/h2H,1H3
InChI
HXUWZYLONJCQHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36915
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36915
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)