Documenti fondamentali
ENA181911379
Enamine
3-chloro-N-(4-nitrophenyl)propanamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
SKU del venditore: EN300-27518-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.63
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27518-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
168-171
Iupac Name
3-chloro-N-(4-nitrophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O3/c10-6-5-9(13)11-7-1-3-8(4-2-7)12(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,11,13)
InChI
UUMRUNRDCGIWFC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27518
Melting Point
168-171
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27518
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)