Documenti fondamentali
ENA181911294
Enamine
methyl(pentan-2-yl)amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 438.90
250 MG
CHF 606.60
500 MG
CHF 930.30
1 G
CHF 1’179.90
2.5 G
CHF 2’429.20
5 G
CHF 4’754.90
10 G
CHF 9’238.60
SKU del venditore: EN300-39100-100MG
CHF 438.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 438.90
250 MG
CHF 606.60
500 MG
CHF 930.30
1 G
CHF 1’179.90
2.5 G
CHF 2’429.20
5 G
CHF 4’754.90
10 G
CHF 9’238.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-39100-100MG
CHF 438.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-methyl-N-(1-methylbutyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15N.ClH/c1-4-5-6(2)7-3;/h6-7H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI
AOMLOTWGVLUDQZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39100
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39100
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)