ENA161669244
Enamine
N1-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]propane-1,3-diamine
About This Item
Iupac Name
N~1~-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1,3-propanediamine
Inchi Code
1S/C9H12F3N3/c10-9(11,12)7-2-3-8(15-6-7)14-5-1-4-13/h2-3,6H,1,4-5,13H2,(H,14,15)
InChI
IVDLNVVMUHDZMU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36476
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36476
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)