Documenti fondamentali
ENA161669121
Enamine
methyl 4-(2-aminoethyl)benzoate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.68
Numero MDL:
Punto di fusione
241-243
Iupac Name
methyl 4-(2-aminoethyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9-4-2-8(3-5-9)6-7-11;/h2-5H,6-7,11H2,1H3;1H
InChI
HYBVWCPWTPZFQE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36219
Melting Point
241-243
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36219
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)