ENA161209820
Enamine
3-(pyrimidin-2-yloxy)aniline
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-35922-100MG
CHF 163.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-35922-100MG
CHF 163.30
Iupac Name
3-(2-pyrimidinyloxy)aniline
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-8-3-1-4-9(7-8)14-10-12-5-2-6-13-10/h1-7H,11H2
InChI
LGQYFEIXVXGFKY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35922
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)