Documenti fondamentali
ENA161209250
Enamine
(2-bromo-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.49
Numero MDL:
Punto di fusione
208-210
Iupac Name
1-(2-bromo-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6BrFN2.ClH/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI
GZLAVOAEBCYAAT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25696
Melting Point
208-210
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25696
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)