ENA161209161
Enamine
2-chloro-N-({2-[(morpholin-4-yl)methyl]phenyl}methyl)acetamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(4-morpholinylmethyl)benzyl]acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19ClN2O2.ClH/c15-9-14(18)16-10-12-3-1-2-4-13(12)11-17-5-7-19-8-6-17;/h1-4H,5-11H2,(H,16,18);1H
InChI
PPOXWDDHVHYOLJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23279
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)