Documenti fondamentali
ENA161209133
Enamine
3-[4-(2-chloroacetyl)piperazin-1-yl]-1lambda6-thiolane-1,1-dione hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.24
Numero MDL:
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17ClN2O3S.ClH/c11-7-10(14)13-4-2-12(3-5-13)9-1-6-17(15,16)8-9;/h9H,1-8H2;1H
InChI
CZQDFRIVQWVIQK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22641
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22641
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)