ENA161208748
Enamine
N-(4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl)pyridine-3-carboxamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-(4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)nicotinamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H7N3O2S2.ClH/c13-7-5-16-9(15)12(7)11-8(14)6-2-1-3-10-4-6;/h1-4H,5H2,(H,11,14);1H
InChI
UUHVEKWRBYIFQE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01487
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)