Documenti fondamentali
ENA161173564
Enamine
2-amino-N-cyclohexylethane-1-sulfonamide hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 193.20
250 MG
CHF 258.20
500 MG
CHF 441.50
1 G
CHF 574.10
2.5 G
CHF 1’083.70
5 G
CHF 1’579.00
10 G
CHF 2’321.30
SKU del venditore: EN300-33665-100MG
CHF 193.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 193.20
250 MG
CHF 258.20
500 MG
CHF 441.50
1 G
CHF 574.10
2.5 G
CHF 1’083.70
5 G
CHF 1’579.00
10 G
CHF 2’321.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.77
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-33665-100MG
CHF 193.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexylethanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2O2S.ClH/c9-6-7-13(11,12)10-8-4-2-1-3-5-8;/h8,10H,1-7,9H2;1H
InChI
DPTQVQVBUAXYQS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33665
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33665
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)