Documenti fondamentali
ENA161173548
Enamine
3-[(1H-pyrazol-1-yl)methyl]aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.22
Numero MDL:
Iupac Name
3-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H11N3/c11-10-4-1-3-9(7-10)8-13-6-2-5-12-13/h1-7H,8,11H2
InChI
JGTYTUGTENJXBY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33656
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33656
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)