Documenti fondamentali
ENA161173467
Enamine
5-chloro-2-[(pyridin-3-yl)methoxy]benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.68
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-(3-pyridinylmethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H10ClNO2/c14-12-3-4-13(11(6-12)8-16)17-9-10-2-1-5-15-7-10/h1-8H,9H2
InChI
WZFSOAFPDBUGNT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35685
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35685
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)