ENA161173332
Enamine
2-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1H-1,3-benzodiazole
About This Item
Punto di fusione
160-162
Iupac Name
2-(3,4-dimethoxybenzyl)-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C16H16N2O2/c1-19-14-8-7-11(9-15(14)20-2)10-16-17-12-5-3-4-6-13(12)18-16/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI
SRWWUKJFRDQIDV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33687
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)