Documenti fondamentali
ENA161173270
Enamine
2-amino-N-tert-butylethane-1-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.73
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
138-140
Iupac Name
2-amino-N-(tert-butyl)ethanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H16N2O2S.ClH/c1-6(2,3)8-11(9,10)5-4-7;/h8H,4-5,7H2,1-3H3;1H
InChI
ATLVYKXFLLXPEJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35605
Melting Point
138-140
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35605
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)