Documenti fondamentali
ENA159843817
Enamine
pentyl(propan-2-yl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.25
Numero MDL:
Iupac Name
N-isopropyl-N-pentylamine
Inchi Code
1S/C8H19N/c1-4-5-6-7-9-8(2)3/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChI
QCWXZFZXEGTLOV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33563
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)