Documenti fondamentali
ENA159843712
Enamine
[(adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.31
Numero MDL:
Iupac Name
N-(1-adamantylmethyl)-N-methylamine
Inchi Code
1S/C12H21N/c1-13-8-12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h9-11,13H,2-8H2,1H3
InChI
DQSIEXZABIATEF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33356
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33356
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)