Documenti fondamentali
ENA159843661
Enamine
3-hydrazinyl-4-methyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole
Scegli un formato
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
SKU del venditore: EN300-30652-100MG
CHF 165.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-30652-100MG
CHF 165.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-hydrazino-4-methyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C9H11N5/c1-14-8(12-13-9(14)11-10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,13)
InChI
PTICRJHPJJHINP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30652
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30652
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)