Documenti fondamentali
ENA159843422
Enamine
4,5-dichloro-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.02
Numero MDL:
Punto di fusione
180-185
Iupac Name
4,5-dichloro-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5Cl2NO2/c1-9-4(6(10)11)2-3(7)5(9)8/h2H,1H3,(H,10,11)
InChI
HYTNNBPECCEHBB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33411
Melting Point
180-185
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33411
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)