Documenti fondamentali
ENA156508306
Enamine
1-methyl-2,4-dioxo-1H,2H,3H,4H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-7-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
10 G
CHF 2’550.10
SKU del venditore: EN300-31318-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
10 G
CHF 2’550.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-31318-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O4/c1-12-6-4(7(13)11-9(12)16)2-3-5(10-6)8(14)15/h2-3H,1H3,(H,14,15)(H,11,13,16)
InChI
CAOKZFGLLFQDNW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31318
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31318
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)