Documenti fondamentali
ENA156508066
Enamine
6-methyl-4,12-dioxa-2,5-diazatricyclo[7.4.0.0,3,7]trideca-1(9),2,5,7-tetraen-13-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
2.5 G
CHF 1’533.50
SKU del venditore: EN300-31254-100MG
CHF 294.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
2.5 G
CHF 1’533.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-31254-100MG
CHF 294.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-5,6-dihydro-8H-isoxazolo[5,4-b]pyrano[4,3-e]pyridin-8-one
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-5-7-4-6-2-3-14-10(13)8(6)11-9(7)15-12-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI
XOJJQEZKIJUHDQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31254
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31254
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)