Documenti fondamentali
ENA152121230
Enamine
1-[(4-methylphenyl)methyl]-4-nitro-1H-imidazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.23
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(4-methylbenzyl)-4-nitro-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C11H11N3O2/c1-9-2-4-10(5-3-9)6-13-7-11(12-8-13)14(15)16/h2-5,7-8H,6H2,1H3
InChI
FODVRWXXURQQGO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29728
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29728
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)