Documenti fondamentali
ENA152121164
Enamine
2-(1-oxo-1,2-dihydrophthalazin-2-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.19
Numero MDL:
Punto di fusione
227-228
Iupac Name
(1-oxo-2(1H)-phthalazinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c13-9(14)6-12-10(15)8-4-2-1-3-7(8)5-11-12/h1-5H,6H2,(H,13,14)
InChI
GXRUGARSVAZFHT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30518
Melting Point
227-228
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30518
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)