Documenti fondamentali
ENA152121063
Enamine
2-chloro-N-[4-(2-chlorophenoxy)phenyl]acetamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
SKU del venditore: EN300-24616-100MG
CHF 185.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-24616-100MG
CHF 185.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
110-112
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(2-chlorophenoxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H11Cl2NO2/c15-9-14(18)17-10-5-7-11(8-6-10)19-13-4-2-1-3-12(13)16/h1-8H,9H2,(H,17,18)
InChI
DSNDUFLFXBQMBG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24616
Melting Point
110-112
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24616
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)