Documenti fondamentali
ENA152121047
Enamine
1-benzoylpyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.24
Numero MDL:
Iupac Name
1-benzoylproline
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c14-11(9-5-2-1-3-6-9)13-8-4-7-10(13)12(15)16/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2,(H,15,16)
InChI
RQYKQWFHJOBBAO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29915
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29915
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)