ENA152121042
Enamine
4-(piperidine-1-sulfonyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-29909-100MG
CHF 207.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-29909-100MG
CHF 207.50
Iupac Name
4-(1-piperidinylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H14ClNO4S2/c12-18(14,15)10-4-6-11(7-5-10)19(16,17)13-8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-9H2
InChI
JWZLPLIHIUJEDU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29909
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)