Documenti fondamentali
ENA150999227
Enamine
2-chloro-N-(2,5-diethoxyphenyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.72
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(2,5-diethoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H16ClNO3/c1-3-16-9-5-6-11(17-4-2)10(7-9)14-12(15)8-13/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI
GGIDHBFGJQYHGX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24585
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24585
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)