Documenti fondamentali
ENA118036704
Enamine
1-ethyl-N-methylpiperidin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-ethyl-N-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-3-10-6-4-8(9-2)5-7-10/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI
FYPFTVGAZOKJRE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27796
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27796
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)