Documenti fondamentali
ENA118036538
Enamine
1-(4-pentylphenyl)propan-1-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
SKU del venditore: EN300-27405-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.31
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27405-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-pentylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C14H20O/c1-3-5-6-7-12-8-10-13(11-9-12)14(15)4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3
InChI
GQKXWKNBTSSVEL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27405
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27405
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)