Documenti fondamentali
ENA118036490
Enamine
2-chloro-N-(4-propylphenyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.69
Numero MDL:
Punto di fusione
78-79
Iupac Name
2-chloro-N-(4-propylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H14ClNO/c1-2-3-9-4-6-10(7-5-9)13-11(14)8-12/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
InChI
URRNVZNXDFJSFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24583
Melting Point
78-79
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24583
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)